Beschreibung
- Das schlanke Design und die verschiebbare Fingerablage sorgen dafür, dass die Pipette genau in Ihrer Hand liegt und dadurch Ergonomisch und Angenehm zu bedienen ist, auch bei langen Pipettierungssitzungen
- Damit Sie jederzeit flexibel bleiben, bietet der Transferpette™ pro bietet zwei Anpassungstechniken:
- Einfache Kalibrierung für dauerhafte Kalibrierung ohne Werkzeug
- Benutzeranpassung zur schnellen, reversiblen Anpassung an sich ändernde Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften
- Die Transferpette™ pro besteht aus hochqualitativen Materialien mit integriertem Gegenschutz, was es sowohl stabil als auch dauerhaft macht. Es ist vollständig autoklavierbar (121 °C) und als Ein- und Mehrkanalpipetten erhältlich sind.
Einschränkungen bei der Verwendung:
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen +15 °C und -15 °C liegen°C und +40 °C (59 °F bis 104 °F) dargelegt. Andere Temperaturen auf Anfrage.
- Dampfdruck bis zu 500 mbar
- Flüssigkeit: 260 mPa· s
- Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit ggf. angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <±1,4 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Hellgrau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Pipettenspitze 0,5 bis 20 μL |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Polypropylen |
| Modell | Transferpette Pro |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Programmierbar | Nein |
| Mehr anzeigen |