Learn More
Socorex™ Einkanal-Mikrolitervolumen
Artikelnummer. 11763276
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 200 μl
2,5 bis 50 μL
50 bis 1000 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11763276
Marke: Socorex™ 800.0200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Acura™ volumetrische Modul für Einkanal-Mikropipetten lässt sich leicht anbringen und abnehmen. Es ist die perfekte Lösung für alle Einkanal-Mikropipettieranforderungen.
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Zur Verwendung mit Kalibrierungsspezifikationen der Zusatzmodule - wie von der Werkskontrolle festgelegt
Material Polypropylen
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura
Typ Elektronische Pipette Volumetrisches Modul
Volumen (metrisch) 10 bis 200 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalibrierungsspezifitäten der Zusatzmodule - wie von der Werkskontrolle festgelegt
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura™ Elektro 926 Mikropipette
Menge Je 1