Learn More
Socorex™ Einkanal-Mikrolitervolumen
Beschreibung
- Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
- Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
- Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
- Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Acura™ Electro™ 926 Mikropipette |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Acura |
| Typ | Elektronische Pipette Volumetrisches Modul |
| Volumen (metrisch) | 50 bis 1000 μL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Acura™ Elektro 926 Mikropipette |
| Menge | 1 Stück |