Learn More
Socorex™ Einkanal-Mikrolitervolumen
Artikelnummer. p-8014113
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 200 μl
2,5 bis 50 μL
50 bis 1000 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11743276 0,5 bis 10 μl 1 Stück
11773276 50 bis 1000 μL 1 Stück
11753276 2,5 bis 50 μL -
11763276 10 bis 200 μl 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11743276
Marke: Socorex™ 800.0010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Acura™ volumetrische Modul für Einkanal-Mikropipetten lässt sich leicht anbringen und abnehmen. Es ist die perfekte Lösung für alle Einkanal-Mikropipettieranforderungen.
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Zur Verwendung mit Acura™ Electro™ 926 Mikropipette
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Acura
Typ Elektronische Pipette Volumetrisches Modul
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Acura™ Elektro 926 Mikropipette
Menge 1 Stück