Learn More
Masterflex Single Head Piston Pump, 10 mL/min, PEEK fluid path, 100-240 VAC
Marke:  Masterflex 74931-00
Single Head Piston Pump, 10 mL/min, PEEK fluid path, 100-240 VAC
Artikelnummer. 15579613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 €
    5120.58 € / 1 Stück
    Sparen 359.42 €
    6% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-03-2026