Learn More
Buerkle™ Kunststoffpipetten mit einzelner Markierung
Artikelnummer. 11911531 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Farbe:
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11911531 50 ml Transparent 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11911531
Marke: Buerkle™ 75530050
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Pipetten aus Kunststoff eignen sich ideal für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
  • PP, transparent
  • Blaue, permanente Graduierung und Beschriftung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klasse Pipette
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Schulungszwecke, in Industrielaboren, in der Feldforschung und bei Anwendungen, bei denen Pipetten aus Glas nicht verwendet werden können, z. B. in der Fluor- und Silikatchemie
Skala Ja
Menge 1
Farbe Transparent
Volumen (metrisch) 50 ml
Typ Pipette mit einer Markierung