Learn More
Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3
Artikelnummer. 10638732
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,940 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,060 bis 1,120 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,180 bis 1,240 g/cm3
1,300 bis 1,360 g/cm3
1,360 bis 1,420 g/cm3
1,480 bis 1,540 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10638732
Marke: Amarell™ H800012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.
  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jedes Hydrometer ist 160 mm lang
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,001g
Länge (metrisch) 160 mm
Bereich der relativen Dichte 0,940 bis 1,000 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C