Learn More
Amarell™ Standardmäßiges Dichte-Aräometer ohne Thermometer, Messspanne 0,060 g/cm3
Artikelnummer. p-8007723
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,940 bis 1,000 g/cm3
1,000 bis 1,060 g/cm3
1,060 bis 1,120 g/cm3
1,120 bis 1,180 g/cm3
1,180 bis 1,240 g/cm3
1,300 bis 1,360 g/cm3
1,360 bis 1,420 g/cm3
1,480 bis 1,540 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
10018631 1,000 bis 1,060 g/cm3 1 Stück
10638732 0,940 bis 1,000 g/cm3 -
10313902 1,060 bis 1,120 g/cm3 1 Stück
10425462 1,480 bis 1,540 g/cm3 -
10373942 1,120 bis 1,180 g/cm3 -
10383942 1,180 bis 1,240 g/cm3 -
10261822 1,300 bis 1,360 g/cm3 1 Stück
10592982 1,360 bis 1,420 g/cm3 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10018631
Marke: Amarell™ H800014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.
  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jedes Hydrometer ist 160 mm lang
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,001g
Länge (metrisch) 160 mm
Bereich der relativen Dichte 1,000 bis 1,060 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C