Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Artikelnummer. 12437000 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
680 x 278 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12437000 680 x 278 x 280 mm 1 Stück
12476990 560 x 278 x 225 mm 1 Stück
12486990 560 x 278 x 280 mm 1 Stück
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12437000
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE29258
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
  • Ein Einzeltablett ist ein Ausziehelement mit einem Deckel mit Griff an der Front, das in jedes Tiefkühlgerät passt
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Specifikationer
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 680 x 278 x 280 mm
Breite (metrisch) 278 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.