Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Artikelnummer. p-9281124 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
680 x 278 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12437000
Marke: Tenak™ TE29258
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
  • Ein Einzeltablett ist ein Ausziehelement mit einem Deckel mit Griff an der Front, das in jedes Tiefkühlgerät passt
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 680 x 278 x 280 mm
Breite (metrisch) 278 mm