Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Einweg-Bioprozessbeutel, Standard 2D, 2 Anschlüsse
Artikelnummer. 31723066
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Schlauchlänge Leitung 1:
12 in.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Schlauchlänge Leitung 1
31723066 50 mL 12 in.
31723078 150 mL 12 in.
31723070 250 mL 12 in.
31723064 500 mL 12 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31723066 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. BP0050MS
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt mit mehrlagigen Folien für einen starken Gasbarriereschutz, der cGMP-konforme und tierversuchsfreie Leistung gewährleistet.
  • Erhältlich in Größen von 50 ml bis 500 ml.
  • Die Konstruktion besteht aus LLDPE als Flüssigkeitskontaktschicht und EVOH als Gasbarriere, wodurch chemische Kompatibilität, Langlebigkeit und Schutz vor Sauerstoffeintritt gewährleistet werden.
  • Konzipiert mit Abfluss oben oder unten, um unterschiedlichen Prozessanforderungen gerecht zu werden und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren.
  • Nadelfreie Probenahmeöffnungen.
  • Kleine Taschen verfügen über integrierte Aufhängevorrichtungen und Griffe.
  • Abdichtungsfähige und schweißbare Rohre in Standardausführung gewährleisten leckagefreie Verbindungen und Kompatibilität mit automatisierten Schweißanlagen.
  • Erhältlich in Standard- und Sonderausführungen.
  • Erhältlich als Verteilersysteme.
  • Ideal für Zellkulturmedien, Pufferherstellung, Produktlagerung und Probenahme bei Upstream- und Downstream-Bioprozessen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Abmessungen 5,22 x 3,85 in.
Filmbeschreibung Saint-Gobain 5-Schicht-Folie
Anschlussdetail 2 Anschlüsse
Schlauchlänge Leitung 1 12 in.
Schlauchlänge Leitung 2 12 in.
Schlauchmaterial Leitung 1 C-Flex 374
Schlauchmaterial Leitung 2 C-Flex 374
Tubing Style C-Flex
Produkttyp Standard 2D Bioprozessbeutel