Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Einweg-Bioprozessbeutel, Standard 2D, 3 Anschlüsse
Description
- Erhältlich in Größen von 50 ml bis 20 l.
- Die Konstruktion besteht aus LLDPE als Flüssigkeitskontaktschicht und EVOH als Gasbarriere, wodurch chemische Kompatibilität, Langlebigkeit und Schutz vor Sauerstoffeintritt gewährleistet werden.
- Konzipiert mit Abfluss oben oder unten, um unterschiedlichen Prozessanforderungen gerecht zu werden und die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren.
- Nadelfreie Probenahmeöffnungen.
- Kleine Taschen verfügen über integrierte Aufhängevorrichtungen und Griffe.
- Abdichtungsfähige und schweißbare Rohre in Standardausführung gewährleisten leckagefreie Verbindungen und Kompatibilität mit automatisierten Schweißanlagen.
- Erhältlich in Standard- und Sonderausführungen.
- Erhältlich als Verteilersysteme.
- Ideal für Zellkulturmedien, Pufferherstellung, Produktlagerung und Probenahme bei Upstream- und Downstream-Bioprozessen.
Spécification
Spécification
| Kapazität (metrisch) | 1 L |
| Abmessungen | 13,50 x 6,48 in. |
| Filmbeschreibung | Saint-Gobain 5-Schicht-Folie |
| Anschlussdetail | 3 Anschlüsse |
| Schlauchlänge Leitung 1 | 6 in. |
| Schlauchlänge Leitung 3 | 6 in. |
| Schlauchlänge Leitung 2 | 6 in. |
| Schlauchmaterial Leitung 3 | C-Flex 374 |
| Schlauchmaterial Leitung 1 | C-Flex 374 |
| Schlauchmaterial Leitung 2 | C-Flex 374 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?