Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Standardmäßige 3D-Einweg-Bioprozessauskleidungen für zylindrische Tanks
Artikelnummer. 31723086
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
20 L
50 L
100 L
200 L
300 L
400 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
31723086 200 L
31723079 20 L
31723071 50 L
31723063 100 L
31723062 300 L
31723069 400 L
31723074 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31723086 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. LR0200L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.24 €
    584.35 € / 10 Stück
    Sparen 156.89 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 23-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt mit mehrlagigen Folien für einen starken Gasbarriereschutz, der cGMP-konforme und tierversuchsfreie Leistung gewährleistet.
  • Erhältlich in Größen von 20 l bis 500 l.
  • Hergestellt aus einer mehrschichtigen Folienstruktur mit LLDPE als Flüssigkeitskontaktschicht und EVOH als Gasbarriere, gewährleistet dies chemische Kompatibilität, Haltbarkeit und Schutz vor Sauerstoffeintritt.
  • Filmdicke: 5,0 mil (Seitenwand) / 7 mil (Boden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 L
Material LLDPE
Produkttyp 3D-Liner
Zur Verwendung mit (Geräte) Zylindrische Tanks
Port Detail 0 Anschlüsse
Film Description 5-Schicht-Folie
Tubing Style Keine Schläuche