Learn More
Masterflex™ Einweg-, gammabestrahltes Probenahmeflaschen-Set
Artikelnummer. 16679561 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 ml
1.000 ml
2.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16679561 125 mL 1 Stück
16689561 250 ml 1 Stück
16699561 500 ml 1 Stück
16609571 1.000 ml 1 Stück
16619571 2.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16679561 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9564420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 €
    79.45 € / 1 Stück
    Sparen 28.55 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Masterflex™ Einweg-, gammabestrahlte Probenahmeflaschen-Set ermöglicht die sichere Übertragung, Probenahme und Lagerung biopharmazeutischer Produkte und Reagenzien
  • Die sichere, einteilige Verschluss-/Schlauchbaugruppe verhindert Kontamination und Produktverlust durch lose Verbindungen
  • Die Baugruppen sind gammabestrahlt – eliminiert Arbeits- und Validierungskosten im Zusammenhang mit der Montage und R
Spezifikation
Beschreibung Gammabestrahlt
Kapazität (metrisch) 125 mL