Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Lock
Artikelnummer. 11726519
Click to view available options
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 11726519
Marke: Poulten Graf™ 7 41512
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Especially designed for use in human medicine. Poulten Graf™ Single Use Luer-Lock Two-Part Syringes offer quality at a good cost-performance ratio.
  • Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
  • PVC-free and non-toxic
  • Sterilixed with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
  • Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
  • Screen printed graduation
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Produkttyp 2-teilige Spritze mit Luer-Lock
Einwegprodukt Ja
Menge 30 Packung
Volumen (metrisch) 50 bis 60 ml
Anschlusstyp Luer-Lock
Graduated Ja
Sterilität Steril