Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz
Artikelnummer. 10279521
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 12 ml
2 bis 3 ml
20 bis 24 ml
5 bis 6 ml
50 bis 60 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10279521 2 bis 3 ml 100 Stück
10730353 20 bis 24 ml 100 Stück
10269521 5 bis 6 ml 100 Stück
10076041 10 bis 12 ml 100 Stück
10640513 50 bis 60 ml 30 Stück
5 options
Artikelnummer. 10279521
Marke: Poulten Graf™ 7 41001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Spritzen für Anwendungen in der Veterinärmedizin. Poulten Graf™ Einmalspritzen, zweiteilig, mit Luer-Ansatz sind PVC-frei und nicht toxisch, steril verpackt und werden in Blisterpackungen geliefert. Die Einmalspritzen sind extrem dicht und haben einen transparenten, leichtgängigen Zylinder.
  • Hergestellt gemäß DIN 13098
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen, mit oder ohne Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Produkttyp 2-teilige Spritze mit Luer-Anschluss
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 2 bis 3 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja
Sterilität Steril