Learn More
Poulten Graf™ Einmalspritze, zweiteilig, mit Luer-Ansatz
Artikelnummer. 10730353
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 12 ml
2 bis 3 ml
20 bis 24 ml
5 bis 6 ml
50 bis 60 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10730353
Marke: Poulten Graf™ 7 41008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Verwenden Sie diese Spritzen für Anwendungen in der Veterinärmedizin. Poulten Graf™ Einmalspritzen, zweiteilig, mit Luer-Ansatz sind PVC-frei und nicht toxisch, steril verpackt und werden in Blisterpackungen geliefert. Die Einmalspritzen sind extrem dicht und haben einen transparenten, leichtgängigen Zylinder.
  • Hergestellt gemäß DIN 13098
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen, mit oder ohne Nadel
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CE
Material Polypropylene
Beschreibung Siebdruckgraduierung
Produkttyp Zweiteilige Spritze mit Luer-Spitze
Einwegprodukt Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 20 bis 24 ml
Anschlusstyp Luer-Spitze
Graduated Ja
Sterilität Steril