Learn More
Honeywell™ Geformte Einweg-Gesichtsmaske, FFP1 NRD mit Ventil
Artikelnummer. 15846825
Click to view available options
:
Größe: Mittel
Artikelnummer. 15846825
Marke: Honeywell™ 1007222
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steife Gesichtsmaske zum Schutz vor Partikeln auch in feuchten und schwer belasteten Umgebungen.
  • Starre Schale – damit die Form auch in feuchten und Umgebungen mit hoher Belastung erhalten bleibt
  • Abgeschirmtes Ausatemventil für optimale Sicherheit
  • Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der sofortigen Erkennung ihres Schutzniveaus zu sparen
  • Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
  • Zwei elastische Bänder, äußerst flexibel und robust, sind außerhalb des Filterbereichs angebracht, um Leckagen zu vermeiden
  • Geringes Gewicht (15 g) für eine bessere Tragekapazität
  • Frei von Latex, Silikon und PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Design Type Geformte Schale
Größe M
Mit Ausatemventil Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Eisen/Stahl, Textilindustrie
Enthält Doppelte Gummibänder
Latexfrei Ja
Gewicht (metrisch) 15 g