Learn More
Honeywell™ Gegossene Vollmaske mit Ventil und Gesichtsdichtung für den Einmalgebrauch, FFP3 NRD
Beschreibung
- Wärmegeformte Schale – damit die Form auch in feuchten und Umgebungen mit hoher Belastung erhalten bleibt
- Weiche und hypoallergene Vollflächenabdichtung mit Absorptionseigenschaften, einem dichten Dichtungsfilm und einem einzigartigen Design, das in hohem Maße an den Nasenbereich angepasst ist.
- Vorgeformte und farbige Nasenbrücke, um Zeit bei der perfekten Anpassung der Maske und bei der sofortigen Erkennung ihres Schutzniveaus zu sparen
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Abgeschirmtes Ausatemventil mit einer besonderen Konstruktion für verbesserten Schutz und Atemkomfort
- Zwei elastische Bänder, äußerst flexibel und robust, sind außerhalb des Filterbereichs angebracht, um Leckagen zu vermeiden
- Geringes Gewicht (18 g) für eine bessere Tragekapazität
- Frei von Latex, Silikon und PVC
Spezifikation
Spezifikation
| Design Type | Wärmegegossene Hülle |
| Größe | M |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Bauwesen, Konstruktion, Lebensmittel, Gießerei, Eisen und Stahl, Medizin und Pharmazie, Bergbau, Steinbruch, Textil, Holzindustrie |
| Enthält | Doppelte Gummibänder, Ventil, Gesichtsabdichtung |
| Latexfrei | Ja |
| Gewicht (metrisch) | 18 g |