Learn More
SHOWA™ 7540 Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei
Artikelnummer. 15762937
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15762937
Marke: SHOWA™ 754006XS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Leichter, silikonfreier Chemikalienschutzhandschuh von hohen Dichtigkeit! Hohe Reißfestigkeit!
  • Silikonfrei.
  • Elektrostatisch ableitend im Gebrauch (ESD).
  • Texturierte Fingerspitzen für bessere Griffigkeit.
  • Zweites Hautgefühl, weichere Textur und einfaches Anziehen.
  • Puderfrei und geeignet für Lebensmittelkontakt.
  • Latexfrei um Allergien Typ I und IV zu vermeiden.
  • Kategorie III, EN 374 und EN 455 konform.
  • Geeignet für die Lebensmittel-, Pharma-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik-, Druck- und Reinigungsindustrie.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011
AQL 0.65
Farbe Kobaltblau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4 mil
Dicke (metrisch) 0,1 mm
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JK
Art der Handschuhstulpe Gerade
Modell SHO75400
Verpackungsart Spender-Box
Menge 100 Stück
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 240 mm