Learn More
SHOWA™ 7540 Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Silikonfrei.
- Elektrostatisch ableitend im Gebrauch (ESD).
- Texturierte Fingerspitzen für bessere Griffigkeit.
- Zweites Hautgefühl, weichere Textur und einfaches Anziehen.
- Puderfrei und geeignet für Lebensmittelkontakt.
- Latexfrei um Allergien Typ I und IV zu vermeiden.
- Kategorie III, EN 374 und EN 455 konform.
- Geeignet für die Lebensmittel-, Pharma-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik-, Druck- und Reinigungsindustrie.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Verordnung 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EU-Verordnung 1935/2004 und 10/2011 |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Kobaltblau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | XS |
| Mehr anzeigen |