Learn More
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler
Artikelnummer. 15510252
Ansicht ändern
Click to view available options
Kalibriert:
Nicht kalibriert
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibriert Packungsgröße
15510252 Nicht kalibriert 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15510252 Lieferant Spectrum Labs™ Lieferanten-Nr. ACPM05TC01N
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spectrum Labs™ Einweg-Druckwandler sollen Zulauf-, Permeat- und Retantatdruck während einer Tangentialflussfiltration genau messen.
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Aus Polysulfon hergestellt
  • Nicht steril
Spezifikation
Genauigkeit ±2 % von 0 bis 6 psi, ±3 % von 6 bis 30 psi
Kalibriert Nicht kalibriert
Anschlüsse 3/4 Zoll TC x 3/4 Zoll TC
Beschreibung Polysulfon, nicht steril, Kabellänge: 42 in., nicht kalibriert, Bereich: −10 bis 75 psi
Material Polysulfon
Druckbereich -10 bis +75 psi