Learn More
B Braun™ Einweg-Urinkatheter
Beschreibung
- 2 seitliche Augen
- Trägergrößen leicht erkennbar durch farbcodierte Konusanschlüsse
- Latexfrei
- Individuelle Sterilverpackung
- Länge von 40 cm
- Wird in Packungen mit je 100 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PVC |
| Farbe | Blau |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.7 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Katheteranwendungen |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 40 cm |
| Produkttyp | Harnkatheter |
| Einwegprodukt | Ja |
| Menge | 100/Pckg. |
| Verpackung | Einzelverpackung |
| Mehr anzeigen |