Learn More
Axygen™ Axygen™ Einzel-Well-Reagenzien-Reservoirs mit hohem Profil
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
240 ml
282 mL
290 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kanäle:
12 Bodentröge
384
384 Bodentröge
8 Bodentröge
96 Bodentröge
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Durchscheinende Polypropylen-Reservoirs wurden mit einer SBS Standardstellfläche für Kompatibilität mit automatisierten Systemen entwickelt.
Diamantförmige Well-Serie: 96- oder 384-Sammelbecher an der Unterseite helfen, das Totvolumen zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 290 mL |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Anzahl pro Karton | 25/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Verpackung | Einzeln verpackt; 25/Karton |
| Kanäle | 12 Bodentröge |
| Mehr anzeigen |