Learn More
Axygen™ Einzelbrunnen-Reagenzreservoirs mit niedrigem Profil
Artikelnummer. 11380265 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
86 ml
90 ml
92 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kanäle:
1 Bodentrog
384 Bodentröge
96 Bodentröge
Verpackung:
25/Karton
Einzeln verpackt; 25/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Kanäle Verpackung Packungsgröße
11380265 90 ml Steril 1 Bodentrog Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
11301974 86 ml Unsteril 96 Bodentröge 25/Karton 25 Stück
11330275 92 ml Unsteril 384 Bodentröge 25/Karton 25 Stück
11370265 90 ml Unsteril 1 Bodentrog 25/Karton 25 Stück
11340275 92 ml Steril 384 Bodentröge Einzeln verpackt; 25/Karton 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11380265 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESSW1LPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.79 €
    463.79 € / 25 Stück
    Sparen 20.00 €
    4% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus reinem Polypropylen für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Langlebig und kostengünstig
  • Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 90 ml
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Anzahl pro Karton 25/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Verpackung Einzeln verpackt; 25/Karton
Kanäle 1 Bodentrog
Einwegprodukt Einmalgebrauch