Learn More
Axygen™ Einzelbrunnen-Reagenzreservoir mit 96 Bodenrinnen, hohes Profil, steril
Artikelnummer. 30306807 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25/Cs.
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30306807 25/Cs. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30306807 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. RESSW96HPSIM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    358.57 € / 25 Stück
    Sparen 45.43 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Reservoir mit 96 Bohrungen ist so konstruiert, dass sich am Boden Sammelbecken bilden, um das Totvolumen zu minimieren.
  • Der Axygen Die Marke bietet ein komplettes Sortiment an Reagenzbehältern mit einem und mehreren Vertiefungen, die in zahlreichen Formaten für automatisierte und manuelle Anwendungen erhältlich sind.
  • Alle Behälter sind so konstruiert, dass sie der Norm ANSI/SLAS 1-2004 entsprechen: Mikrotiterplatten – Abmessungen und Kompatibilität mit den meisten Automatisierungssystemen
  • Die Konstruktion aus hochreinem Polypropylen gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit.
  • Serie diamantförmiger Brunnen: 96 oder 384 Sammelbecken am Boden tragen zur Minimierung des Totvolumens bei; RNase-/DNase-frei, pyrogenfrei, steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 240 mL
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten halten und verteilen
Menge 25/Cs.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform Flach