Learn More
SINGLET™ Einweg-pH-Puffer, pH 7,00 (NIST), Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Beschreibung
Hach Lange SINGLET pH-Wert-Puffer für den Einmalgebrauch, pH-Wert 7,00 (NIST), Menge:20 Stück, gelb, pH-Wert:7
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| pH | 7 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 20/Packung |
| Lösungstyp | Pufferlösung |
| Zusammensetzung | Wasser, Dipokaliumphosphat, Natriumchlorid, Dinatriumorthophosphat-Heptahydrat |