Learn More
SIPr (Technische Güteklasse), TRC
Artikelnummer. 30416902
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416902 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416902 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS487900500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SIPr (Technical Grade)
CAS 258278-28-3
Summenformel C27H38N2
Menge 500 mg
Synonym 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidinylidene, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidin-2-ylidene
InChI-Formel InChI=1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
SMILES CC(C1=C(N2[C]N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)CC2)C(C(C)C)=CC=C1)C
IUPAC-Name 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium-2-id
Molekulargewicht (g/mol) 390.6
Formelmasse 390.3