missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SIRP gamma Monoclonal Antibody (7H3A2)

Beschreibung
SIRP gamma Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow, ELISA
SIRP gamma (CD172g) recognizes a 55 kDa signal regulatory protein which is a member of the immunoglobulin gene superfamily. SIRP gamma is expressed on most T lymphocytes and a subset of B-cells but is absent on myeloid cells. CD172g has a truncated cytoplasmic tail, which is similar to SIRP beta, but unlike SIRP beta CD172g does not require DAP12 for expression at the cell surface. CD172g, like SIRP alpha, binds to CD47 inducing apoptosis. SIRP gamma is also involved in the negative regulation of receptor tyrosine kinase-coupled signalling.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SIRP gamma |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 7H3A2 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% sodium azide |
| Gen | SIRPG |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9P1W8 |
| Gen-Alias | bA77C3.1; CD172 antigen-like family member B; CD172 gamma; CD172g; CD172g antigen; RP11-77C3.2; signal regulatory protein gamma; signal-regulatory protein beta 2; signal-regulatory protein beta-2; Signal-regulatory protein gamma; SIRP beta 2; SIRPB2; SIRP-B2; SIRP-beta-2; SIRPG; SIRPgamma; SIRP-gamma |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?