missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIRPD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 26594-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain.Spezifikation
| SIRPD | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SIRPD | |
| PTPNS1L2, SIRP delta, SIRPD | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 128646 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.6 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9H106 | |
| SIRPD | |
| SIRPD Fusion Protein Ag24246 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur