missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRPD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16845015 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16845015 20 μL 20 Mikroliter
16835015 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16845015

Marke: Proteintech 265941AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain.

Spezifikation

Antigen SIRPD
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen SIRPD
Gen-Zugriffsnummer Q9H106
Gen-Alias PTPNS1L2, SIRP delta, SIRPD
Gensymbole SIRPD
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SIRPD Fusion Protein Ag24246
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 128646
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.