missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Sirtuin 1/SIRT1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 012 |
| Konjugat | DyLight 405 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 (NP_036370.2; Met 193-Ser 747). |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?