missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (012), FITC , R&D Systems™

Artikelnummer. 18608501 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18608501 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608501 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP289977F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sirtuin 1/SIRT1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 012
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Sirtuin 1/SIRT1 (NP_036370.2; Met 193-Ser 747).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23411
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.