missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (9E9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30031170 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30031170 100 μL 100 Mikroliter
30039593 50 μL 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30031170

Marke: Novus Biologicals NBP326324100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Sirtuin 1/SIRT1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 9E9
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Sirtuin 1/SIRT1 [UniProt Q96EB6]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23411
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.