Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18093024 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18093024 0.025 mL 25 Mikroliter
18737533 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18093024
Lieferant: Novus Biologicals NBP149540SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Sirtuin 1/SIRT1 Polyclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sirtuin 1/SIRT1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000, Simple Western 1:100, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150, Knockout Validated, Knockdown Validated
Zusammensetzung PBS, 0.1% BSA, and 50% Glycerol with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q96EB6, Q923E4
Gen-Alias EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Gensymbole SIRT1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A genomic peptide made to an internal region of the human SIRT1 protein (within residues 400-550). [Swiss-Prot Q96EB6]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Histone Deacetylases
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23411
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG