Learn More
Sirtuin 1/SIRT1, p Ser47 Antibody (SR1063), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200005634 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18640954 100 μg 100 Mikroliter
18654025 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18640954
Marke: Novus Biologicals NBP321546100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Sirtuin 1/SIRT1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1063
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human phospho-Sirtuin 1/SIRT1 [Ser47] (Uniprot #: Q96EB6)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23411
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG