Learn More
Sirtuin 5/SIRT5 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18495231 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18495231 0.1 mL 0.10 Milliliter
18482681 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18495231
Marke: Novus Biologicals NBP189535
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Sirtuin 5/SIRT5 Polyclonal antibody specifically detects Sirtuin 5/SIRT5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sirtuin 5/SIRT5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ36950, NAD-dependent deacetylase sirtuin-5, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 5, SIR2L5, sir2-like 5, SIR2-like protein 5, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 5 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 5, sirtuin 5, sirtuin type 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: IDELHRKAGTKNLLEIHGSLFKTRCTSCGVVAENYKSPICPALSGKGAPEPGTQDASIPVEKLPRCEEAGCGGLLRPHVVW
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23408
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG