Learn More
Tocris Bioscience™ SIS3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772459
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18772459
Marke: Tocris Bioscience™ 5291/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective Smad3 inhibitor; inhibits TGF-βR1 signaling
SIS3 is a selective Smad3 inhibitor; attenuates TGF-β1-dependent Smad3 phosphorylation and DNA binding. Has no effect on Smad2, p38 MAPK, ERK or PI 3-kinase signaling. Inhibits TGF-β1-induced myofibroblast differentiation of dermal fibroblasts. Also inhibits TGF-β2-induced endothelial cell differentiation in iPSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mg
Produkttyp SIS3
Reinheit 97%
Molekulargewicht 489.99
Nur für Forschungszwecke