Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sisomicin sulfate, 90%
Artikelnummer. 15427279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427279 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15427279 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66063.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53179-09-2 | C19H39N5O11S | 545.605 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53179-09-2
Summenformel C19H39N5O11S
Molekulargewicht (g/mol) 545.605
MDL-Nummer MFCD00058308
InChI-Schlüssel JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Synonym sisomicin sulfate
PubChem CID 123134107
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
SMILES CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sisomicin sulfate
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Siedepunkt 155°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 692.72
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver