missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SIX1 Antibody (CL0185) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52873PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SIX1 Monoclonal antibody specifically detects SIX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SIX1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| BOS3, deafness, autosomal dominant 23, DFNA23, homeobox protein SIX1, sine oculis homeobox (Drosophila) homolog 1, Sine oculis homeobox homolog 1, sine oculis homeobox homolog 1 (Drosophila), SIX homeobox 1, TIP39 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q15475, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 6495 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0185 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur