Learn More
SIX5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen SIX5
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16862135
Unterlagen ansehen
Proteintech
22938-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16852135
Unterlagen ansehen
Proteintech
22938-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Six5 (homeobox protein SIX5), also known as SIX5, BOR2 or DMAHP (DM locus-associated homeodomain protein), is a transcription factor that is expressed in various structures of the adult eye. Localized to the cytoplasm in early development and to the nucleus in the later stages of development,Six5 is involved in regulation of organogenesis and in maintece of retinal formation. Six5 is able to bind the 5′-TCA[AG][AG]TTNC-3′ DNA sequence found in the myogenin and IGFBP5 promoters and, through this binding, can control transcription of the associated mRNA. Six5 is regulated via association with DACH1 (dachshund homolog 1) and is co-activated by the EYA (eyes absent) proteins. Defects in the gene encoding Six5 are the cause of branchiooto- renal syndrome type 2 (BOR2), an autosomal disorder characterized by hearing loss, a deep overbite and myopia. Two isoforms exist due to alternative splicing events.
Spezifikation
Spezifikation
SIX5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8N196
147912
SIX5 Fusion Protein Ag18993
Primary
-20°C
SIX5
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BOR2, DMAHP, Homeobox protein SIX5, Sine oculis homeobox homolog 5, SIX homeobox 5, SIX5
SIX5
IgG
Antigen Affinity Chromatography