Learn More
Honeywell™ SKELETON NIT 5 Handschuhe
Artikelnummer. p-7159545
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15826785
Marke: Honeywell™ 233252408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ SKELETON NIT 5 Handschuhe verfügen über ein Stoßdämpferpolster oben auf der Hand zum Schutz der Mittelhandknochen und Finger.
  • Strickhandschuh aus Kompositgarn und Para-Aramid-Garn
  • Die Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform und hohe Fingerfertigkeit
  • Das Mischgarn ist zuverlässig und sicher geschützt
  • Das Para-Aramid-Garn gewährleistet eine Beständigkeit gegen Kontakthitze und Schnittrisiken
  • Beschichtetes Polyamid an der Innenseite
  • Profitieren Sie von zusätzlichem Tragekomfort und reduzieren Sie den Hautkontakt mit Verbundfasern
  • Schwarze Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
  • Die Nitrilbeschichtung bietet einen guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Die Schaumbeschichtung macht den Handschuh flexibler als normales Nitril
  • Gummiaufnäher oben auf der Hand und den Fingern
  • Schützt Metacarpian und Finger vor Stößen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-03 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Farbe Gelb, Grün
Material Nitril, Polyamid
Größe 8
Länge (metrisch) 25 cm