Learn More
SKF-525A Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012850 100 mg 100 Milligramm
30011415 250 mg 250 Milligramm
30003926 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS550000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-68-0
Summenformel C23 H31 N O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 389.96
Synonym Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, α-phenyl-α-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, β-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
IUPAC-Name 2-2,2-(diethylamino)ethyl-diphenylpentanoat;hydrochlorid
SMILES Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Proadifen Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Formelmasse 389.2122
Reinheit (%) >95%