Learn More
R&D Systems™ SKF 81297 hydrobromide
Artikelnummer. 18065032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18065032 50 mg 50 Milligramm
18024162 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065032 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1447/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1272.52 €
    1142.40 € / 50 Milligramm
    Sparen 130.12 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. D1 agonist
Dopamine D1-like receptor agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67287-39-2
Summenformel C16H17BrClNO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF 81297 hydrobromide
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 370.67
Reinheit >98%
Molekulargewicht 370.671