Learn More
SKF 81297C, TRC
Artikelnummer. 30426143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426143 100 mg 100 Milligramm
30408994 10 mg -
30426142 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS550020100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67287-39-2
Summenformel C16H17BrClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 370.67
Synonym 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
IUPAC-Name 6-Chlor-1-Phenyl-2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-Benzazapin-7,8-Diol; Hydrobromid
SMILES OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF 81297C
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Formelmasse 369.0131