Learn More
R&D Systems™ SKF 96365 hydrochloride
Artikelnummer. 18085252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18085252 10 mg 10 Milligramm
18045652 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085252 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1147/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.42 €
    276.15 € / 10 Milligramm
    Sparen 30.27 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPC channel blocker; also inhibits store-operated Ca2+ entry
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) inhibitor that inhibits STIM1. Also blocks TRPC channels, voltage-gated Ca2+ channels and potassium channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130495-35-1
Summenformel C22H27ClN2O3
Specifications
Chemischer Name oder Material SKF 96365 hydrochloride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 402.92
Reinheit >99%
Molekulargewicht 402.919