missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Alkohol-Pads zur Hautreinigung

Artikelnummer. 15801547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
15801547 100/Pckg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15801547 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 9160612

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alkoholhaltige Einwegtücher für Hautreinigung und Hygiene.

  • Mit 70 %-igem Isopropylalkohol angereichert
  • Gebrauchsfertig
  • Einzeln verpackt in hermetisch versiegelten Folienbeuteln
  • Absorptionsfreudig und fusselfrei
  • Größe des abgewickelten Wischtuchs: 30 x 65 mm

Spezifikation

Material 70 %Isopropylalkohol
Abmessungen (L x B) 30 x 65 mm
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hautreinigung
Menge 100/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.