Learn More
Notrax Sky Trax™ ergonomisches Design auf höchstem Niveau, schwarz/gelb
Artikelnummer. 17782268
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
91 x 200 cm
300 x 91 cm
2194 x 60 cm
2194 x 91 cm
2194 x 122 cm
2194 x 152 cm
Unit Size:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Unit Size
17782268 150 x 91 cm 1 Stück
17752268 91 x 60 cm 1 Stück
17712278 91 x 200 cm 1 Stück
17742278 300 x 91 cm 1 Stück
17732258 2194 x 60 cm 1 Stück
17762258 2194 x 91 cm 1 Stück
17792258 2194 x 122 cm 1 Stück
17722268 2194 x 152 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17782268 Supplier Notrax Supplier No. 782S0035BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.13 €
    369.54 € / 1 Stück
    Sparen 85.59 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Strapazierfähige Industriematte gegen Ermüdung. Robuste, laminierte Oberfläche mit ergonomischem Blasenmuster für zusätzlichen Komfort im Stehen. Rutschfeste RedStop™ Rückseite, die ein Verrutschen der Matte verhindert.
  • Ein ergonomisches Design auf höchstem Niveau, das Komfort, Langlebigkeit und Sicherheit vereint
  • Sky Trax™ ist für diejenigen konzipiert, die bei keinen dieser Kriterien Kompromisse eingehen möchten
  • Ergonomisches Design dank einzigartigem Blasenmuster und 19 mm dicker Arbeitsplattform
  • Kombination aus besonders strapazierfähiger Oberfläche und einer äußerst widerstandsfähigen mikrozellulären Vinylbasis für maximale Erholung bei Ermüdung
  • Ausgelegt auf Rutschfestigkeit und Bewegungsfreiheit; Testergebnis R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Mit rutschfester RedStop™ Rückseite, um ein Verrutschen der Matten zu verhindern
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Abgeschrägte Kanten auf allen vier Seiten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • Lebenslange Garantie auf Uni-Fusion™ Laminiertechnologie
Specifications
Abmessungen (L x B) 150 x 91 cm
Farbe Schwarz/Gelb
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material PVC auf mikrozellulärer Vinylbasis
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm