Learn More
HALYARD™ SKYBREEZE™ Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274646 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30274646 Klein 200 Stück
30274650 Extraklein 200 Stück
30274649 Mittel 200 Stück
30274647 Groß 200 Stück
30274648 Extragroß 180 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274646 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 47374
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
SKYBREEZE™ Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe sind eine vielseitige Option für verschiedene Aufgaben und stellen eine hervorragende Alternative zu Latex- oder Vinyl-Untersuchungshandschuhen dar. Sie bieten sowohl Komfort als auch einen zuverlässigen Schutz, auch gegen Chemotherapie-Medikamente.
  • HALYARD™ SKYBREEZE™ Puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuhe sind so konzipiert, dass sie komfortabel, wirtschaftlich und schützend sind:
  • Geeignete Handschuhwahl für eine Vielzahl von Aufgaben
  • Zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse I
  • Getestet mit verschiedenen Chemotherapeutika und mehreren gebräuchlichen Chemikalien
  • Zertifiziert als PSA Kategorie III Typ B (KPT)
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
  • Hautfreundliche Formulierungen und ISO Handschuhe, die der Norm 10993-10 entsprechen, bieten hervorragenden Tragekomfort.
  • Anatomisch geformtes, schlankes Design für verbesserte Tastsensibilität
  • Schutz vor Viren
  • Die puderfreie und latexfreie Rezeptur verringert das Risiko von Hautirritationen und Typ-I-Allergien.
  • Strukturierte Fingerspitzen für besseren Halt
  • Nicht steril
  • SMARTPULL™ Der Spender erleichtert die Handschuhentnahme und reduziert den Handschuhabfall um 38,2 %.
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) ≥0,05 mm
Finger Thickness (Metric) ≥0,05 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) ≥0,05 mm
Palm Thickness (Metric) ≥0,05 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) ≥0,05 mm
Dicke (metrisch) ≥0,05 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Menge 200
Länge (metrisch) 240mm