Learn More
Notrax Skystep™ ESD-Gummimatte mit geformten Kanten
Artikelnummer. 17772138
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 cm
120 cm
150 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17772138 150 cm 1 Stück
17752138 90 cm 1 Stück
17762138 120 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17772138 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 457S0035BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.24 €
    185.73 € / 1 Stück
    Sparen 43.51 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ergonomisch und wirtschaftlich konstruiert, ist sie so konstruiert, dass sie Skystep™ zum Boden saugt, um zu verhindern, dass sich die Matte verschiebt und Luft in ihren Kammern eingeschlossen wird. Diese Lufttaschen zusammen mit der Widerstandsfähigkeit des Gummis schaffen einen ultimativen Polstereffekt, während die Matte leicht bleibt.
  • Die auf Ergonomie und Wirtschaftlichkeit ausgelegte Skystep™ Matte nutzt die Kraft der Luft
  • Skystep™ ist so konzipiert, dass sich die Matte am Boden festsaugt, um ein Verrutschen zu verhindern, während Luft in ihren Kammern eingefangen wird
  • Diese Lufttaschen in Kombination mit der Elastizität des Gummis sorgen für einen ultimativen Polsterungseffekt und ermöglichen ein geringes Gewicht der Matte
  • Mit abgeschrägten Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern auf der Matte zu verhindern
  • Einfache Verlegung, keine Installation erforderlich
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BG-Regel BGR181
  • Frei von DOP, frei von DMF, frei von ozonabbauenden Stoffen, frei von Silikon und frei von Schwermetallen
  • Antistatische Zusammensetzung aus Naturkautschuk
  • Entspricht IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 bis 109 Ω, Rp 106 bis 109 Ω
  • Optionales Erdungskabel
Spezifikation
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 59 in.
Länge (metrisch) 150 cm
Material ESD-Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 90 cm